Documentos Principais
NIST1093
Oxygen in valve steel
NIST® SRM® 1093
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of rod
fabricante/nome comercial
NIST®
formato
matrix material
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Oxygen (O)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)