Documentos Principais
IRMM621
Cadmium-111Cd solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
 111Cd
fabricante/nome comercial
JRC
concentração
1 M in nitric acid
aplicação(ões)
general analytical
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Isotope abundance ratio
Nota de análise
For more information please see:
IRMM621
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)