Documentos Principais
IRMM540R
Oxide glass
IRMM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
forma física
discs, 15 mm diameter
Nota de análise
For more information please see:
IRMM540R
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)