Documentos Principais
IRMM532A
Al alloy
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.1 mm foil
Sinônimo(s):
Aluminum alloy
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
For more information please see:
IRMM532A
Informações legais
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)