Key Documents
F171703
Sigma-Aldrich
Diamond 1000 μL tip pack
for use with BioControl® GDS, suitable for PCR, tip volume 1000 μL
Sinônimo(s):
Diamond 1000 μL tip pack, Sterile Pipette Tips
About This Item
Código UNSPSC:
41106302
NACRES:
NB.02
esterilidade
sterile
embalagem
box of 10 × 96 units
técnica(s)
PCR: suitable
volume da ponta
1000 μL
compatibilidade
for use with BioControl® GDS
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Disposable tips are used to transfer PCR reagents. They can be used as consumable accessories during GDS PCR sample preparation.
Aplicação
The Assurance® GDS Diamond Tips are used to transfer liquids during Assurance® GDS sample preparation.
Informações legais
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)