ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
Descrição geral
Nota de análise
For more information please see:
ERMEB530A
ERMEB530A
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)