Key Documents
ERMCD200
Bladderwrack, Fucus vesiculosus (trace metals)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
general analytical
formato
matrix material
Descrição geral
Certified for the mass fractions of As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se and Zn
Nota de análise
For more information please see:
ERMCD200
Outras notas
Matrix Group: Fruits and Vegetables
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)