Documentos Principais
ERMBF439E
Maize GMO Standard DP-004114-3
ERM®, certified reference material, 10% DP-004114-3
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF439E
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)