Documentos Principais
ERMBF420B
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 1 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Sinônimo(s):
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
qualidade
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
composição
3272 Maize, 1%
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
ERMBF420B
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3