Documentos Principais
ERMBC716
Maize (very low level ZON)
ERM®, certified reference material
Sinônimo(s):
Zearalenone in Maize (very low level)
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMBC716
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)