ERMBB389
Bovine urine (stilbenes)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMBB389
ERMBB389
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)