CCW4547
Chromogenic Pseudomonas Agar Plates
Solid culture medium for selective isolation and detection of Pseudomonas aeruginosa, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
CPA
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
sterile
Formulário
solid
prazo de validade
2 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Características
ready-to-use
composição
agar, 10.00 g/L
buffers, 2.15 g/L
peptones, 14.00 g/L
selective chromogenic mix, 0.24 g/L
embalagem
box of 30 plates
condição de armazenamento
(Tightly closed)
diâmetro da placa
55 mm
plate filling volume
9 mL
cor
yellowish
pH
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
adequação
Pseudomonas spp.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Componentes
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)