C6395
Cannabidiol solution
1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis
Sinônimo(s):
CBD
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
-THC solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material; Cannabichromene solution, 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material
Tetrahydrocannabinolic acid A solution, 1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material.