BP776
Lynestrenol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(17α)-19-Norpregn-4-en-20-yn-17-ol
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
lynestrenol
forma
solid
qualidade
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H28O/c1-3-20(21)13-11-18-17-9-8-14-6-4-5-7-15(14)16(17)10-12-19(18,20)2/h1,6,15-18,21H,4-5,7-13H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
YNVGQYHLRCDXFQ-XGXHKTLJSA-N
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente