BP645
Tioconazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-[2-[(2-Chloro-3-thienyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, Thioconazole
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tioconazole
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
chave InChI
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente