BP537
Bumetanide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-(Aminosulfonyl)-5-(butylamino)-4-phenoxybenzoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
bumetanide
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
chave InChI
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC12A1(6557)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)