BP501
Levonorgestrel
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D(−)-Norgestrel, 13β-Ethyl-17α-ethynyl-17β-hydroxygon-4-en-3-one, 17α-Ethynyl-18-homo-19-nor-testosterone, 18,19-Dinor-13β-ethyl-17β-hydroxy-4-pregnen-20-yn-3-one, 18,19-Dinor-4-pregnen-20-yn-3-one, Levonorgestrel
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
levonorgestrel
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23H,3,5-12H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
WWYNJERNGUHSAO-XUDSTZEESA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)