BP452
Sodium valproate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Valproic acid sodium salt, 2-propylpentanoic acid sodium, Sodium 2-propylpentanoate, Sodium valproate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
valproic acid
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCC(CCC)C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
AEQFSUDEHCCHBT-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... ALDH5A1(7915)
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)