BP1064
Trospium chloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
trospium
forma
crystalline powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C25H30NO3.ClH/c27-24(25(28,19-9-3-1-4-10-19)20-11-5-2-6-12-20)29-23-17-21-13-14-22(18-23)26(21)15-7-8-16-26;/h1-6,9-12,21-23,28H,7-8,13-18H2;1H/q+1;/p-1
chave InChI
RVCSYOQWLPPAOA-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)