Documentos Principais
BCR700
Organic-rich soil following harmonised EDTA and acetic acid extraction (extractable trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please see:
BCR700
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3