Documentos Principais
BCR547
Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
BCR®, certified reference material
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=NNHC6H3(NO2)2
Número CAS:
Peso molecular:
224.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
pf
165-168 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N4O4/c1-2-9-10-7-4-3-6(11(13)14)5-8(7)12(15)16/h2-5,10H,1H3/b9-2+
chave InChI
ONBOQRNOMHHDFB-XNWCZRBMSA-N
Nota de análise
For more information please see:
BCR547
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)