BCR311
6-Nitrobenzo[a]pyrene
BCR®, certified reference material
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2c3ccc4cccc5ccc1c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-21(23)20-16-7-2-1-6-14(16)15-10-8-12-4-3-5-13-9-11-17(20)19(15)18(12)13/h1-11H
chave InChI
NMMAFYSZGOFZCM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
BCR311
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)