BCR097
Benzo[a]fluoranthene
BCR®, certified reference material
About This Item
grau
certified reference material
Agency
BCR®
fabricante/nome comercial
JRC
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4cc5ccccc5c-2c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-15-13(6-1)12-14-7-5-11-17-16-9-3-4-10-18(16)20(15)19(14)17/h1-12H
chave InChI
OQDXASJSCOTNQS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
BCR097
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)