Documentos Principais
BCR059A
Ti Al6 V4 alloy (O)
BCR®, certified reference material, disc
Sinônimo(s):
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Oxygen in titanium-aluminium-vanadium alloy, Titanium-aluminum-vanadium alloy Ti with 6% Al and 4% V
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Agency
BCR®
Formulário
disc
fabricante/nome comercial
JRC
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
chave InChI
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Nota de análise
For more information please see:
BCR059A
Informações legais
BCR is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)