Documentos Principais
ARK2129
SAFC
Acepromazine Maleate
USP/BP Vet, (For Veterinary use only)
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Acepromazine Maleate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H26N2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
442.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
51332802
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)