98956
N-Cinnamoylglycine
analytical standard
Sinônimo(s):
N-(1-Oxo-3-phenyl-2-propen-1-yl)glycine, Cinnamoyl glycine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10(12-8-11(14)15)7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,12,13)(H,14,15)/b7-6+
chave InChI
YAADMLWHGMUGQL-VOTSOKGWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)