Documentos Principais
95135
Supelco
cis-11-Hexadecenal
analytical standard
Sinônimo(s):
(Z)-11-HDAL
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)9CHO
Número CAS:
Peso molecular:
238.41
Beilstein:
1867354
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.3% water
índice de refração
n20/D 1.454-1.456
n20/D 1.455 (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC\C=C/CCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h5-6,16H,2-4,7-15H2,1H3/b6-5-
chave InChI
AMTITFMUKRZZEE-WAYWQWQTSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
141.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
61 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
José G Crespo et al.
Animal behaviour, 98, 79-85 (2014-11-12)
Animal activities, such as foraging and reproduction, are constrained by decisions about how to allocate energy and time efficiently. Overall, male moths invest less in reproduction than females, but they are thought to engage in a scramble competition for access