908614
Grubbs Catalyst® M103
Sinônimo(s):
Dichloro(3-methyl-2-butenylidene)bis(tricyclohexylphosphine)ruthenium(II), Grubbs Catalyst® M1b (C801)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru+2]=CC=C(C)C.P(C6CCCCC6)(C5CCCCC5)C4CCCCC4.P(C3CCCCC3)(C2CCCCC2)C1CCCCC1.[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h2*16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
INCDKKABOVOFIV-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Learn more about our metathesis catalysts
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)