Documentos Principais
900520
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
anhydrous, contains 250 ppm BHT as stabilizer, ZerO2®, ≥99.0%
Sinônimo(s):
2-Methyltetrahydrofuran ZerO2®, Degassed and low oxygen 2-methyltetrahydrofuran, Tetrahydrosilvan, 2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10O
Número CAS:
Peso molecular:
86.13
Beilstein:
102448
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.07
grau
ZerO2®
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
liquid
qualidade
anhydrous
contém
250 ppm BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
pb
78-80 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Informações legais
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-10.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)