75744
Tributyrin Test Strips
suitable for clinical testing, food and beverages, microbiology and specific enzyme detection
Sinônimo(s):
Butyrate esterase strips, TRIBU Strips
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tributyrin-Strips, suitable for food and beverages, microbiology, suitable for microbe id | specific enzyme detection
esterilidade
sterile
Nível de qualidade
linha de produto
BioChemika
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 300 strips
condição de armazenamento
(Prevent from moisture)
técnica(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
Moraxella spp.
Neisseria spp.
Descrição geral
Aplicação
Componentes
(contains tributyrin and acidobasic indicator)
Nota de análise
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
An article regarding the Role of Clostridium perfringens and their detection, identification, and differentiation from Sigma-Aldrich.com
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.