68727
Yeast Peptone 2 (powder)
suitable for microbiology, pH 5.5-5.9
Sinônimo(s):
Peptone from yeast No. 2, Peptone from yeast No. 2, Saccharomyces cerevisiae, ext.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Saccharomyces cerevisiae
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
61 mo.
embalagem
pkg of 500 g
condição de armazenamento
dry media (Tightly closed)
pH
5.5-5.9
solubilidade
water: soluble at 20 °C
aplicação(ões)
microbiology
componentes
(Total nitrogen ≥10.4Amino-N ≥5.0)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- No animal-derived material
- Free of animal and human pathogens
- Free of allergens, pesticides, and GMO material
- No ethical or HALAL issues
- Greater batch consistency
- Greater flexibility thanks to modifiable specifications
- Lower CO2 footprint
- No need for import and export permits
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)