Key Documents
675407
Sigma-Aldrich
Metil-terc-butil éter
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sinônimo(s):
MTBE, Éter metil-terc-butílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
88.15
Beilstein:
1730942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
grau
HPLC Plus
for residue analysis
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.1 (vs air)
pressão de vapor
4.05 psi
Ensaio
99.9%
forma
liquid
temperatura de autoignição
705 °F
Lim. expl.
15.1 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.02% Water
resíduo de evaporação
≤0.0001%
índice de refração
n20/D 1.369 (lit.)
pb
55-56 °C (lit.)
pf
-110 °C
densidade
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
chave InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyl methyl ether (MTBE) is a commonly used organic solvent. It can be synthesized by acid-catalyzed reaction between methanol and isobutene. It is an effective alternate to lead-containing additives for enhancing the octane rating of gasoline. The decomposition mechanism of MTBE by heat-assisted persulfate oxidation under different conditions has been reported. A study suggests that the addition of MTBE increases the number of active sites during polymerization of propene by the stopped-flow method.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)