Documentos Principais
61828
Supelco
10-Undecen-1-ol
analytical standard
Sinônimo(s):
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH(CH2)9OH
Número CAS:
Peso molecular:
170.29
Beilstein:
1753225
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.448-1.453
n20/D 1.45 (lit.)
pb
132-133 °C/15 mmHg (lit.)
245-248 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
chave InChI
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
125 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)