613339
Formamide solution
NMR reference standard, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Produtos recomendados
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
concentração
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
3 mm × 8 in.
Formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Quantidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
190.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)