57563
Polydisperse Particle Standard
Particle Size Standard, PS224, 10 x 0.50g, 50-350 μm
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Formulário
particles
fabricante/nome comercial
Whitehouse Scientific Ltd PS224
tamanho de partícula
50-350 μm
aplicação(ões)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Categorias relacionadas
Descrição geral
This product is characterized by techniques such as electroformed sieve analysis and microscopy.
Aplicação
It can also be used to determine the precision and reproducibility of laser diffraction particle analyzer.
Características e benefícios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available as a neat sample
- traceable to NIST and SRM standards
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)