55417
1,2-Propanediol
analytical reference material
Sinônimo(s):
Propylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical reference material
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.62 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98.5% (qNMR)
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
779 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
12.5 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.5% water
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432-1.434
pb
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)