Documentos Principais
52467
Supelco
Bifenazate
reference material
Sinônimo(s):
N′-(4-Methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinecarboxylic acid isopropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
300.35
Beilstein:
9632665
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
reference material
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
chave InChI
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)