Documentos Principais
51848
Supelco
Heptatriacontane
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)35CH3
Número CAS:
Peso molecular:
521.00
Beilstein:
1713110
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
76-78 °C
aplicação(ões)
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
chave InChI
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)