Documentos Principais
45721
Supelco
Chlorflurenol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-9-hydroxyflurene-9-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
260.67
Beilstein:
3344166
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C1(O)c2ccccc2-c3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C14H9ClO3/c15-8-5-6-10-9-3-1-2-4-11(9)14(18,13(16)17)12(10)7-8/h1-7,18H,(H,16,17)
chave InChI
SVOAUHHKPGKPQK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fatih Kapukıran et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 102(6), 848-853 (2019-04-17)
In this study, the detection power of a gas chromatography mass spectrometer (GC-MS) for procymidone and chlorflurenol was significantly enhanced using switchable solvent liquid phase microextraction (SS-LPME) as a preconcentration tool. This was achieved by a comprehensive optimization of significant