42571
Dey-Engley Neutralizing Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinônimo(s):
D/E Agar Disinfectant Testing, D/E Neutralizing Agar
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
agar, 15 g/L
bromocresol purple, 0.02 g/L
casein enzymic hydrolysate, 5 g/L
dextrose, 10 g/L
lecithin, 7 g/L
polysorbate 80, 5 g/L
sodium bisulfite, 2.5 g/L
sodium thioglycollate, 1 g/L
sodium thiosulfate, 6 g/L
yeast extract, 2.5 g/L
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±.2 (25 °C)
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
adequação
bacteria
Aplicação
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?