39382
Δ9-Tetrahydrocannabinolic acid A
analytical standard
Sinônimo(s):
THCA-A
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
adequação
corresponds for H-NMR
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1cc2OC(C)(C)C3CCC(C)=CC3c2c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
chave InChI
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?