37011
Methazolamide
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Acetylimino-4-methyl-·2-1,3,4-thiadiazoline-2-sulfonamide, N-(4-Methyl-2-sulfamoyl-Δ2-1,3,4-thiadiazolin-5-ylidene) acetamide, L 584601, N-[5-(Aminosulfonyl)-3-methyl-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-ylidene]acetamide
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
208 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1N=C(S\C1=N\C(C)=O)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C5H8N4O3S2/c1-3(10)7-4-9(2)8-5(13-4)14(6,11)12/h1-2H3,(H2,6,11,12)/b7-4+
chave InChI
FLOSMHQXBMRNHR-QPJJXVBHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?