35352
Dioxabenzofos
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(RS)-2-Methoxy-4H-1,3,2δ5-benzodioxaphosphinine 2-sulfide, (RS)-2-Methoxy-4H-1,3,2δ5-benzodioxaphosphorine 2-sulfide, 2-Methoxy-4H-1,3,2-benzodioxaphosphorin 2-sulfide, Dioxabenzophos, Salithion
About This Item
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COP1(=S)OCc2ccccc2O1
InChI
1S/C8H9O3PS/c1-9-12(13)10-6-7-4-2-3-5-8(7)11-12/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
OUNSASXJZHBGAI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)