Documentos Principais
33525
Supelco
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 4-tert-OP1EO-D2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16D2H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
1 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6D,7D
chave InChI
JYCQQPHGFMYQCF-QFIQSOQBSA-N
Descrição geral
Certan Vial
Aplicação
4-tert-Octylphenol-3,5-d2 monoethoxylate solution is an isotopically labeled standard used for the analysis of mono and di-ethoxylates of nonylphenol (NP) and octylphenol (OP) in environmental samples using solid-phase micro extraction followed by gas chromatography with mass spectrometry (SPME-GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
produto relacionado
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Analysis of Alkylphenols and Alkylphenol Ethoxylates Using new 13C-Labeled and Deuterated Internal Standards According to ISO 18857-2