33372
Nitrapyrin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Chloro-6-(trichloromethyl)pyridine, CP
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
61-65 °C
adequação
passes test for identity (NMR)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(n1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H3Cl4N/c7-5-3-1-2-4(11-5)6(8,9)10/h1-3H
chave InChI
DCUJJWWUNKIJPH-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)