33006
Benthiavalicarb isopropyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C)c1nc2ccc(F)cc2s1
InChI
1S/C18H24FN3O3S/c1-9(2)15(22-18(24)25-10(3)4)16(23)20-11(5)17-21-13-7-6-12(19)8-14(13)26-17/h6-11,15H,1-5H3,(H,20,23)(H,22,24)/t11-,15?/m1/s1
chave InChI
USRKFGIXLGKMKU-ZRKZCGFPSA-N
Aplicação
- Fruits and vegitables by ultra-performance liquid chromatography coupled to quadrupole-time-of-flight-mass spectrometry (UPLC-QTOF-MS) equipped with automated detection.
- Food samples and human serum samples by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rigged, and safe) extraction LC coupled to electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
- Chinese cabbage and cucumber samples by QuEChERS extraction, primary secondary amine dispersive solid-phase extraction (PSA d-SPE) and LC-ESI-MS/MS with selected reaction monitoring (SRM) detection.
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?