Documentos Principais
32650
Supelco
S-Metolachlor Metabolite CGA 50720
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2-Ethyl-6-methylphenyl)-oxalamic acid, [(2-Ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
207.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc(C)c1NC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO3/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)12-10(13)11(14)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15)
chave InChI
SAWXESXDACFEPC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
S-Metolachlor Metabolite CGA 50720 may be utilized as a reference standard for the analysis of the analyte in surface water and groundwater with direct injection liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry (LC-ESI-MS).
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
A multimethod for the determination of 150 pesticide metabolites in surface water and groundwater using direct injection liquid chromatography-mass spectrometry.
Reemtsma, et al.
Journal of Chromatography A, 1271(1), 95-104 (2013)