32521
Azimsulfuron
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-{[(4,6-Dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl}-1-methyl-4-(2-methyl-H-tetrazol-5-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(cnn2C)-c3nnn(C)n3)n1
InChI
1S/C13H16N10O5S/c1-22-11(7(6-14-22)10-18-21-23(2)19-10)29(25,26)20-13(24)17-12-15-8(27-3)5-9(16-12)28-4/h5-6H,1-4H3,(H2,15,16,17,20,24)
chave InChI
MAHPNPYYQAIOJN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Paddy field water by direct injection using liquid chromatography-hybrid triple quadrupole-linear ion trap-mass spectrometry (LC-QqLIT-MS).
- Tap and leaching water samples by solid-phase extraction (SPE), followed by LC coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Produtos recomendados
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?