Documentos Principais
32515
Supelco
Sulfathiazole-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzene-13C6-sulfonamide, N1-(2-Thiazolyl)sulfanilamide-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C3H9N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
261.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
chave InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UQUYMPKGSA-N
Descrição geral
Chemical structure: sulfonamide
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)