32174
Buquinolate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-hydroxy-6,7-diisobutoxyquinoline-3-carboxylate, NSC 201116
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
n1c2c(c(c(c1)C(=O)OCC)O)cc(c(c2)OCC(C)C)OCC(C)C
InChI
1S/C20H27NO5/c1-6-24-20(23)15-9-21-16-8-18(26-11-13(4)5)17(25-10-12(2)3)7-14(16)19(15)22/h7-9,12-13H,6,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)
chave InChI
LVVXOXRUTDAKFE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?